Imprimer
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
693017-100 693017-25 693017-5 693017-500GM
693017-100EA 2640 EUR
693017-100 693017-25 693017-5 693017-500GM
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium, Millipore®
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₉H₄₁NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036910
Numéro CAS: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9