Imprimer
Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
DG056 DG057
DG056EA 142 EUR
DG056 DG057
Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₇H₃₇NO₃S
Poids moléculaire: 335.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036909
Numéro CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8 II