Imprimer
Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
693015-25 693015-5 693015-1KG
693015-25EA 831 EUR
693015-25 693015-5 693015-1KG
Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium, Millipore®
Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₇H₃₇NO₃S
Poids moléculaire: 335.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036909
Numéro CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8 II