Imprimer
Bétaïne chlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14633.0100 8.14633.1000
8.14633.0100EA 31.8 EUR
8.14633.0100 8.14633.1000
Bétaïne chlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bétaïne chlorhydrate
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
Poids moléculaire: 153.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011903
Numéro CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 647 g/l (25 °C)
Melting Point 242 - 246 °C
Molar Mass 153.61 g/mol
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C