Imprimer
Bétaïne chlorhydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16122.0B A16122.30
A16122.0BEA 129 EUR
A16122.0B A16122.30
Bétaïne chlorhydrate ≥99%
Bétaïne chlorhydrate
Purity: 99% CAS No.: 590-46-5 Molecular Formula: (CH3)3NCH2CO2.HCl Formula Weight: 153.61 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 3916181 Merck Reference: 14,1179 MDL No.: MFCD00011903
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
Poids moléculaire: 153.61 g/mol
Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011903
Numéro CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1