Imprimer
Acide 4-hydroxybenzenesulfonique 65% en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.40015.0250 8.40015.1000
8.40015.0250EA 38.2 EUR
8.40015.0250 8.40015.1000
Acide 4-hydroxybenzenesulfonique 65% en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Acide 4-hydroxybenzenesulfonique
Formule: C₆H₆O₄S
Poids moléculaire: 174.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673723
Numéro CAS: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
UN: 1803
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 100 °C
Density 1.33 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 4-Hydroxybenzenesulfonic acid