trans-Chlorure de cinnamoyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
trans-3-Phenylacryloyl Chloride, (E)-Cinnamoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 17082-09-6
Molecular Formula: C9H7ClO
Formula Weight: 166.61
Flash Point:
Formule:
C₉H₇ClO Poids moléculaire: 166.61 g/mol Point d'ébullition: 256…258 °C Point de fusion: 35…37 °C Densité: 1.162 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000732 Numéro CAS: 17082-09-6 EINECS: 203-065-5 UN: 3261 ADR: 8 II |