Chlorure de cinnamoyle principalement trans 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Phenyl-2-propenoyl chloride, Cinnamic acid chloride
Formule:
C₉H₇ClO Poids moléculaire: 166.6043 g/mol Point de fusion: 33…37 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000732 Numéro CAS: 102-92-1 EINECS: 203-065-5 UN: 3261 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to orange Crystals and/or chunks or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 37 °C |
Titration RCOCl | 97.5 to 102.5 % |
UV | at 320 nm A: ≤0.009 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0008 meq/g |