Imprimer
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzène zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
MQ200
8.43874.0010 8.43874.0050
8.43874.0010EA 113 EUR
8.43874.0010 8.43874.0050
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzène zS, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₃BrF₄O
Poids moléculaire: 259.00 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861132
Numéro CAS: 105529-58-6
EINECS: 430-850-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.0288 g/l (20 °C)
Molar Mass 259 g/mol
Boiling Point 171 °C (994.5 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (25 °C)
Flash Point 69 °C
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 630 °C
Hill Formula C7H3BrF4O