Imprimer
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
H26116.MD H26116.03
H26116.MDEA 55.8 EUR
H26116.MD H26116.03
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 331-61-3 Molecular Formula: C8H8BrFO Formula Weight: 219.05 Odour: Pungent Melting Point: 44-46° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00671768
Formule: C₈H₈BrFO
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671768
Numéro CAS: 331-61-3
UN: 3261
ADR: 8,II