Imprimer
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26526.03 H26526.06
H26526.03EA 114 EUR
H26526.03 H26526.06
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 706786-42-7 Molecular Formula: C8H7BrF2O Formula Weight: 237.04 Melting Point: 39-42° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04115916
Formule: C₈H₇BrF₂O
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115916
Numéro CAS: 706786-42-7
UN: 3261
ADR: 8,II