Imprimer
2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-methoxybenzene
H26136.03 H26136.MD
H26136.03EA 139 EUR
H26136.03 H26136.MD
2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide ≥98%
2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 500912-17-4 Molecular Formula: C8H8BrFO Formula Weight: 219.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5570 Melting Point: 18-21° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD08688579
Formule: C₈H₈BrFO
Point de fusion: 18…21 °C
Numéro MDL: MFCD08688579
Numéro CAS: 500912-17-4
UN: 3265
ADR: 8,II