Imprimer
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté 98-101 ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dichlorure de manganèse tétrahydraté
E107-100GEA 128 EUR
E107-100G E107-500G
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté 98-101 ACS
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule: MnCl₂·4H₂O
Poids moléculaire: 197.9 g/mol
Point d'ébullition: 1190
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,05751
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.005%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
pH (5%, Water) @25°C 3.5 - 6
Potassium ≤0.01%
Purity 98 - 101%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.005%
Zinc ≤0.005%