Agarose
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Point de fusion:
60…90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081294 Numéro CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |