Imprimer
Incubateurs microbiologiques avec ou sans convection forcée, séries BD et BF
Fournisseur: Binder
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9010-0073 9010-0187 9010-0241
390-6034EA 5950 EUR
390-6034 390-6146 390-0009
Incubateurs microbiologiques avec ou sans convection forcée, séries BD et BF
Incubateurs Incubateurs standard
Deux versions de ces incubateurs avec chambre de préchauffage APT.line™ avec contrôle électronique sont disponibles en fonction de l'application : série BD avec convection naturelle pour toutes les applications standard et série BF avec convection forcée pour les applications avec une forte densité de charge.
  • La désinfection à 100 °C et la facilité d'utilisation fournissent une sécurité supplémentaire
  • Contrôleur DS avec minuteur intégré de 0 à 99 heures (gamme BD), contrôleur avec différentes fonctions de minuterie, activation retardée et
En savoir plus