Imprimer
Lignes de vie à rappel automatique, Falcon
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1011746 1011742 1011728 1011750 1011751 1011743
113-1268EA 874.37 EUR
113-1268 139-0230 139-0229 139-0231 111-1404 111-1403
Lignes de vie à rappel automatique, Falcon
Protections anti-chutes Cordes de sécurité
Ces lignes de vie à rappel automatique constituent un dispositif de protection antichute idéal pour une utilisation à faible hauteur, là où les longes à absorbeurs de chocs sont généralement inutilisables. Les lignes de vie à rappel automatique peuvent utilisées dans différents secteurs, par exemple le bâtiment, la fabrication, l'approvisionnement et la mise au rebut.
  • Boîtier en nylon résistant aux impacts, pratiquement indestructible
  • Système de frein à réponse rapide qui interrompt une chute très rapidement (quelques centimètres)
  • Moyeu en aluminium thermotraité
  • Pièces mécaniques : bronze et acier anticorrosion
Certifications: EN 360