Imprimer
Hand cleansing pastes, Super Plum
Fournisseur: Plum Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1043 1018 1015_U
PLUM1043EA 36 EUR
PLUM1043 115-1369 PLUM1015_U
Hand cleansing pastes, Super Plum
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Mild hand cleansing paste based on vegetable oils. Effectively but gently removes oil, oily dirt, printing inks and other ordinary dirt.
  • Without solvents
  • To be applied on wet hands
  • For dispenser systems MP2000
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904