Imprimer
Ceintures, 992 SK
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100583540 100583940
113-6633EA 15.9 EUR
113-6633 113-6634
Ceintures, 992 SK
Tenue de travail
Ceintures en 100% polyamide.
  • Boucle coulissante en laiton ou argent antiques
  • Largeur 40 mm