Imprimer
T-shirts, Basecamp, A-Code®
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1002413312XL 100241331L 100241331M 100241331S 100241331XL 1002415302XL 100241530L 100241530M 100241530S 100241530XL 100241540L 1002419002XL 100241900L 100241900M 100241900S 100241900XL 1002419102XL 100241910L 100241910M 100241910S 100241910XL 1002419402XL 100241940L 100241940M 100241940S 100241940XL
113-8415EA 7 EUR
113-8415 113-8413 113-8412 113-8411 113-8414 113-8410 113-8408 113-8407 113-8406 113-8409 113-8403 113-8400 113-8398 113-8397 113-8396 113-8399 113-8395 113-8393 113-8392 113-8391 113-8394 113-8390 113-8388 113-8387 113-8386 113-8389
T-shirts, Basecamp, A-Code®
Tenue de travail
T-shirts basiques en piqué 100% coton prérétréci (jersey simple). Les modèles de gris chiné sont fabriqués à partir de 85% coton, 15% viscose.
  • Col en V
  • Structure tubulaire, sans coutures latérales
  • Côte à 2 plis avec élasthanne
Poids : 150 g/m²
Certifications: Certifié OEKO-TEX®