Imprimer
Distributeur de pansements, QuickFix Elastic
Fournisseur: Plum Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5502 5512
118-0226EA 38.6 EUR
118-0226 118-0482
Distributeur de pansements, QuickFix Elastic
Matériel de premiers secours Pansements
Distributeur de pansements élastiques en matériau respirant pour le bout des doigts. Le distributeur contient 90 pansements (2 recharges) et peut être fixé au mur.
  • Tissu textile élastique : respirant et agréable pour la peau
  • S'adapte aux mouvements de la peau et donc très confortable à porter
  • Tenue optimale même en cas d'utilisation dans des applications exigeantes
  • Distributeur utilisé à une seule main
  • Faciles à recharger
  • Très hygiénique puisque chaque pansement est emballé individuellement
Taille du pansement : 72×25 mm
Informations deEn savoir plus