Imprimer
Sweatshirt haute visibilité
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100134271L 100134271M 100134271S 100134271XL 100134271XS 1001341712XL 1001341713XL 100134171L 100134171M 100134171S 100134171XL 100134171XS 1001342712XL 1001342713XL
113-3653EA 94.8 EUR
113-3653 113-3654 113-3655 113-3651 113-3656 113-3640 KWIN1001341713XL 113-3647 113-3648 113-3649 113-3639 113-3650 113-3652 KWIN1001342713XL
Sweatshirt haute visibilité
Tenue de travail
Sweatshirt 50% polyester, 50% coton. Avec bande réfléchissante pour une meilleure visibilité.
  • Petite fermeture à glissière jusqu'en haut du col, recouverte d'un rabat
  • Poche téléphone avec fermeture à glissière, et ouverture et boucle pour l'écouteur
  • Tailles et poignets élastiques
Poids : 300 g/m²
EN 471 (classe 2 – tailles XS-S ; classe 3 – tailles M - XXL)
Certifications: EN 471 (classe 2 – tailles XS-S ; classe 3 – tailles M - XXL)