Imprimer
Combinaison, Pro Industry FAS® à fermeture à glissière
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1003195412XL 100319541L 100319541M 100319541S 100319541XL 100319541XS
KWIN1003195412XLEA 139 EUR
KWIN1003195412XL KWIN100319541L KWIN100319541M KWIN100319541S KWIN100319541XL KWIN100319541XS
Combinaison, Pro Industry FAS® à fermeture à glissière
Tenue de travail
Combinaisons fabriquées à partir des meilleurs tissus marines 100% sergé de coton.
  • Rangée de boutons invisible
  • Taille élastiquée au dos, poignets réglables
  • Deux poches avant, deux poches poitrine avec rabat, deux poches arrière, poche pour le mètre pliant
  • Ouvertures d'accès aux épaules
  • Poche porte-stylo, poches genou
Poids : 375 g/m²