Imprimer
Blouses industrielles, Icon
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1007625763XL 1007625764XL 100762576M 1007628662XL 1007628663XL 1007628664XL 100762866M 100762866S 100762866XL 1007629962XL 1007629963XL 1007629964XL 100762996L 100762996M 100762996S 100762996XL
KWIN1007625763XLEA 64.2 EUR
KWIN1007625763XL KWIN1007625764XL KWIN100762576M KWIN1007628662XL KWIN1007628663XL KWIN1007628664XL KWIN100762866M KWIN100762866S KWIN100762866XL KWIN1007629962XL KWIN1007629963XL KWIN1007629964XL KWIN100762996L KWIN100762996M KWIN100762996S KWIN100762996XL
Blouses industrielles, Icon
Tenue de travail
Blouse durables fabriquées à partir de 65% de polyester et de 35% de coton. Idéal pour les échanges commerciaux et les industries.
  • Bi-couleur, longueur ¾
  • Boutons-pression, demi-ceinture à l'arrière
  • Poche intérieure, deux poches poitrine, une avec rabat, poche pour téléphone portable avec languette en velcro
Poids : 220 g/m²