Imprimer
Pantalon de pluie, Bangkok 6360
Fournisseur: SIOEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6360/B90/S 6360/B90/M 6360/B90/L 6360/B90/1XL 6360/B90/2XL 6360/B90/3XL 6360/Y58/M 6360/Y58/L 6360/Y58/1XL 6360/Y58/S 6360/A41/S 6360/Y58/2XL 6360/A41/M 6360/A41/L 6360/A41/1XL 6360/A41/2XL 6360/Y58/3XL 6360/A41/3XL
113-5962EA 29.5 EUR
113-5962 113-5961 113-5960 113-5969 113-5970 113-5971 113-5964 113-5963 113-5972 113-5965 113-5959 113-5973 113-5958 113-5957 113-5966 113-5967 113-5974 113-5968
Pantalon de pluie, Bangkok 6360
Tenue de travail
Pantalon étanche à l'eau et au vent en Flexothane® Essential : tricotage 100% polyester avec revêtement PU.
  • Matériau souple et extensible : confortable à porter et silencieux
  • Coutures soudées à haute fréquence
  • Jambes réglables par boutons-pression
  • Taille élastiquée
Poids : 170 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-1)