Imprimer
Shorts, Pro Service
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100128210C44 100128210C46 100128210C48 100128210C50 100128210C52 100128210C54 100128210C56 100128210C58 100128210C60 100128210C62 100128540C44 100128540C46 100128540C48 100128540C50 100128540C52 100128540C54 100128540C56 100128540C58 100128540C60 100128540C62 100128930C44 100128930C46 100128930C48 100128930C50 100128930C52 100128930C54 100128930C56 100128930C58 100128930C60 100128930C62 100128930C64 100128930C66 100128940C44 100128940C46 100128940C48 100128940C50 100128940C52 100128940C54 100128940C56 100128940C58 100128940C60 100128940C62
113-2038EA 55 EUR
113-2038 113-2039 113-2060 113-2064 113-2065 113-2066 113-2067 113-2068 113-2069 113-2074 113-3619 113-3620 113-3621 113-3622 113-3623 113-3624 113-3625 113-3626 113-3627 113-3628 113-6437 113-6438 113-6439 113-6440 113-6441 113-6442 113-6443 113-6444 113-6445 113-6446 113-6447 113-6448 113-3629 113-3630 113-3631 113-3632 113-3633 113-3634 113-3635 113-3636 113-3637 113-3638
Shorts, Pro Service
Tenue de travail
Ces bermudas en toile (60% coton, 40% polyester) avec doublure duvet sont conçus pour les coursiers ou les transporteurs.
  • Deux poches avant, deux poches arrière de très grande taille
  • Grande poche sur la jambe avec fermeture velcro, poche sur la jambe avec pochette pour téléphone portable (avec rabat), pochette porte-stylo et deux poches supplémentaires
  • Larges passants de ceinture en anneau en D
Poids: 295 g/m²