Imprimer
Salopettes de travail, Prostretch Crafts Bib'N'Braces
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100548210C44 100548210C46 100548210C48 100548210C50 100548210C52 100548210C54 100548210C56 100548210C58 100548210C60 100548210C62 100548539C44 100548539C46 100548539C48 100548539C50 100548539C52 100548539C54 100548539C56 100548539C58 100548539C60 100548539C62 100548930C44 100548930C46 100548930C48 100548930C50 100548930C52 100548930C54 100548930C56 100548930C58 100548930C60 100548930C62 100548940C44 100548940C46 100548940C48 100548940C50 100548940C52 100548940C54 100548940C56 100548940C58 100548940C60 100548940C62
113-04097EA 104 EUR
113-04097 113-04098 113-04099 113-04100 113-04101 113-04102 113-04103 113-04104 113-04105 113-04106 113-04051 113-04052 113-04053 113-04054 113-04055 113-04056 113-04057 113-04058 113-04059 113-04060 113-04120 113-04121 113-04122 113-04123 113-04124 113-04125 113-04126 113-04127 113-04128 113-04129 113-04143 113-04144 113-04145 113-04146 113-04147 113-04148 113-04149 113-04150 113-04151 113-04152
Salopettes de travail, Prostretch Crafts Bib'N'Braces
Tenue de travail
Pantalons 65% polyester et 35% coton gratté. Le tissu possède un certain étirement mécanique pour un meilleur confort, en particulier pour les travaux nécessitant une grande liberté de mouvement.
  • Fermeture à glissière à double sens
  • Genoux préformés en tissu Cordura® avec poches pour genouillères réglables en hauteur
  • Les poches sur la poitrine peuvent être boutonnées
  • Poches pendant librement, rabattables, renforcées en Cordura®, une avec poche supplémentaire, l'autre avec trois poches plus petites et brides pour outils
  • Deux poches avant plaquées, deux poches arrière à soufflet, poche pour mètre pliant avec poche pour outils
  • Poche porte-stylo cousue sur la couture de droite, poche sur la jambe avec poche pour téléphone portable, deux brides pour marteau (dont une réglable)
Poids: 300 g/m²