Imprimer
Jean, GEN-Y Denim
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100264545C146 100264545C148 100264545C150 100264545C152 100264545C154 100264545C156 100264545C44 100264545C46 100264545C48 100264545C50 100264545C52 100264545C54 100264545C56 100264545C58 100264545C60 100264545C62
113-3755EA 88.5 EUR
113-3755 113-3756 113-3757 113-3758 113-3759 113-3760 113-3761 113-3762 113-3763 113-3764 113-3765 113-3766 113-3767 113-3768 113-3769 113-6555
Jean, GEN-Y Denim
Tenue de travail
Pantalons résistants 100% coton (denim), intérieur coloré.
  • Genoux pré-formés arrondis
  • Deux poches avant, une avec poche à soufflet, deux poches arrière
  • Poche sur la jambe avec fermeture à glissière
  • Poche multifonction avec porte-stylo et poches pour mètre pliant, téléphone portable et carte d'identification
Poids: 385 g/m²