Imprimer
Pantalons pour hommes avec ceinture élastique, GEN-Y Service
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100258539C146 100258539C148 100258539C150 100258539C152 100258539C154 100258539C156 100258539C44 100258539C46 100258539C48 100258539C50 100258539C52 100258539C54 100258539C56 100258539C58 100258539C60 100258539C62 100258940C44 100258940C50 100258940C46 100258940C48 100258940C52 100258940C56 100258940C58 100258940C60 100258940C62
113-3700EA 0 EUR
113-3700 113-3701 113-3702 113-3703 113-3704 113-3705 113-3706 113-3707 113-3708 113-3709 113-3710 113-3711 113-3712 113-3713 113-3714 113-6550 113-08040 113-08043 113-08041 113-08042 113-08044 113-08046 113-08047 113-08048 113-6552
Pantalons pour hommes avec ceinture élastique, GEN-Y Service
Tenue de travail
Pantalons de travail en toile (60% coton, 40% polyester) pour homme.
  • Forme ergonomique du genou
  • Coutures en couleurs contrastées
  • Poches avant, deux poches arrière, poche sur la jambe avec fermeture à glissière
  • Poche multifonction avec pochettes pour mètre pliant, téléphone portable et ID
Poids: 350 g/m²