Imprimer
Combinaisons de soudeur, Flam
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1003385402XL 100338540L 100338540M 100338540S 100338540XL
113-3915EA 225 EUR
113-3915 113-3916 113-3917 113-3918 113-3914
Combinaisons de soudeur, Flam
Tenue de travail
Combinaisons de protection en tissu Flam (75% coton, 25% polyester), qui offre une protection longue durée contre les flammes et les sources de chaleur grâce à l'ignifuge utilisé.
  • Fermeture à glissière invisible à double sens et boutons jusqu'en haut du col
  • Deux poches poitrine avec rabat, une avec brides pour stylos, poche intérieure avec pochette pour téléphone portable et bride pour écouteurs, deux poches avant
  • Poches arrière à rabat et boutons-pression invisibles, poche sur la jambe avec rabat et boutons-pression invisibles, poche pour mètre pliant avec poche supplémentaire
  • Genou préformé avec poches
  • Poignets réglables avec fixation velcro, taille réglable
Les combinaisons sont parfaites pour les tâches où les étincelles de soudage, les flammes ou les arcs électriques peuvent menacer les vêtements et donc constituer un risque pour l'utilisateur.
Poids : 340 g/m²
Certifications: EN 61482-1-2 (classe 1), EN ISO 11611 (A1 classe 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)