Imprimer
Pantalons de soudeur avec ceinture élastique, Flam
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100330540C146 100330540C148 100330540C150 100330540C152 100330540C154 100330540C156 100330540C44 100330540C46 100330540C48 100330540C50 100330540C52 100330540C54 100330540C56 100330540C58 100330540C60 100330540C62 100330540D100 100330540D104 100330540D108 100330540D112 100330540D116 100330540D92 100330540D96
113-3792EA 114 EUR
113-3792 113-3793 113-3794 113-3795 113-3796 113-3797 113-3782 113-3783 113-3784 113-3785 113-3786 113-3787 113-3788 113-3789 113-3790 113-3791 113-3798 113-3799 113-3903 113-3904 113-3905 113-3906 113-3907
Pantalons de soudeur avec ceinture élastique, Flam
Tenue de travail
Pantalons de protection 75% coton et 25% polyester. Le mélange de tissus coton/polyester offre une protection longue durée contre les flammes nues et les sources de chaleur grâce à l'ignifuge utilisé.
  • Deux poches arrière et une poche sur la jambe avec rabat et fermeture velcro, deux poches latérales
  • Poche pour mètre pliant avec poche supplémentaire
  • Genou préformé
Poids : 340 g/m²
EN 61482-1-2 (classe 1), EN ISO 11611 (A1 classe 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)
Certifications: EN 61482-1-2 (classe 1), EN ISO 11611 (A1 classe 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)