Imprimer
Hand cleansing pastes, Profi
Fournisseur: Plum Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0918 0915
115-1367EA 11.3 EUR
115-1367 PLUM0915
Hand cleansing pastes, Profi
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Super effective hand cleansing paste. Removes even the toughest dirt such as diesel and hydraulic oil, oil mixed with soot, metal dust and other sticky mixed dirt.
  • To be applied on wet hands
  • For dispenser systems MP2000
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904