Imprimer
Casquettes de sécurité grande visibilité, CoolCap
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S38HVO S38HVY
111-1678EA 31.1 EUR
111-1678 111-1679
Casquettes de sécurité grande visibilité, CoolCap
Casques Casquettes
Cette casquette de sécurité en polyester comporte une garniture ABS pour une protection de la tête en toute légèreté lorsque la résistance à des impacts forts n'est pas essentielle mais qu'il existe un risque de chocs ou d'éraflures mineurs. Elle s'utilise idéalement dans l'industrie automobile, le transport aérien, les transports, l'expédition, les chemins de fer et l'ingénierie.
  • Coque en ABS léger
  • Respirante grâce à un design élégant en trois parties avec aération latérale améliorée
  • Des inserts latéraux amovibles en mousse permettent d'absorber 45% de chocs supplémentaires par rapport à une garniture ABS ordinaire
  • Couleurs fluorescentes pour une meilleure visibilité
Pour les tours de tête compris entre 54 et 59 cm
Poids : 155 g
Certifications: EN 812