Imprimer
Accessoires pour casques Centurion, Connect®
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S57CE S598 S570
111-0898EA 40.3 EUR
111-0898 111-0903 111-1524
Accessoires pour casques Centurion, Connect®
Casques Casques de sécurité
Écran facial réglable avec charnières en polyétherimide (PEI). Pour une utilisation dans les usines à température élevée.
  • Association avec: écran clair haute température Connect® S598 (UGS : 0101028) et écran teinté haute température Connect® S603 (UGS : 0101029)
  • Compatible avec les casques Vulcan
Poids: 150 g
EN 166 (en fonction de la plaque faciale)