Imprimer
Casques de protections, Eco 1125
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S03EWF S03EGF S03EHVOA S03EHVYA S03EOA S03EOF S03EWA S03EBA S03EYF S03ERF S03EGA S03EBF S03BA S03GA S03OA S03RA S03WA S03YA
111-1520EA 13.8 EUR
111-1520 111-1515 111-1516 111-1517 111-1297 111-1518 111-1299 111-1294 111-1521 111-1519 111-1295 111-1514 111-1260 111-1301 111-1303 111-1304 111-1305 111-1306
Casques de protections, Eco 1125
Casques Casques de sécurité
Ces casque de protection résistent aux impacts, avec coquille en PE-HD pour une utilisation dans le secteur de la construction.
  • Coiffe en tissu térylène à six points
  • Bandeau frontal anti-transpiration en nylon brossé
  • Accessoires disponibles: protection auditive, écran de protection facial et mentonnière
Taille : 510 à 630 mm.
Poids: 365 g.
EN 397 (unvented version); Electrical Resistance and Molten Metal applicable to unvented shells only.
Certifications: EN 397 (version non aérée); résistance électrique et aux métaux en fusion, applicable aux coquilles non aérées uniquement.