Imprimer
Cône de fermeture, bouchon de fermeture avec butée Combi
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4495101 4495152 4495209
612-0100EA 56.2 EUR
612-0100 BRAU4495152 BRAU4495209
Cône de fermeture, bouchon de fermeture avec butée Combi
Bouchons Bouchons en plastique
These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
  • Fermeture stérile de tous les types d'accès IV ouverts des kits IV
  • Fermeture stérile des seringues préremplies
Available in red, blue and white.