Imprimer
Rubber washers
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2401265 2402570 2403575 2404010
DENE2401265EA 7.2 EUR
DENE2401265 DENE2402570 DENE2403575 DENE2404010
Rubber washers
Scellés Bagues d'étanchéité
These washers are made from red natural rubber.
  • Hardness 40 Shore A