Imprimer
Fioles jaugées, classe A, graduation marron, BLAUBRAND® ETERNA
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DAKKS36849 DAKKS36842 DAKKS36847 DAKKS36952 DAKKS36851 DAKKS36853 DAKKS36845 DAKKS36852
BRNDDAKKS36849EA 114 EUR
BRNDDAKKS36849 BRNDDAKKS36842 BRNDDAKKS36847 BRNDDAKKS36952 BRNDDAKKS36851 BRNDDAKKS36853 BRNDDAKKS36845 BRNDDAKKS36852
Fioles jaugées, classe A, graduation marron, BLAUBRAND® ETERNA
Ballons Fioles jaugées
Verre borosilicaté 3,3, avec bouchon PP.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Repères et inscriptions de couleur ambrée ETERNA
  • Marquage DE-M
  • Avec certificat individuel USP ou certificat d'étalonnage DAkkS
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042