Imprimer
Lingettes pour salle blanche, présaturées, AlphaSat® avec Vectra® Alpha® 10
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TX8410INT TX8410 TX8410_U
TEXWTX8410INTEA 39.6 EUR
TEXWTX8410INT 115-0596 TEXWTX8410_U
Lingettes pour salle blanche, présaturées, AlphaSat® avec Vectra® Alpha® 10
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Cet essuyeur ultra-propre Alpha® 10 (rebords soudés, 100% polyester) est pré-imprégné avec 100% d'isopropanol (IPA) de qualité semi-conducteur. Avec quatre rebords scellés et une très faible émission de particules, l'essuyeur offre des performances optimales dans les environnements critiques.
  • Réduisent les niveaux de contamination, la manipulation de solvants en vrac et l'entretien des flacons pistolets de solvants
  • Essuyeur ultra-résistant à l'abrasion et adapté aux utilisations difficiles
  • Sacs à fermeture coulissante faciles à utiliser, emballage conforme aux directives RoHS et concernant l'origine animale
  • Minimise les COV (composés organiques volatils)
Idéal pour le nettoyage des surfaces sensibles à la contamination par l'eau et pour le nettoyage des outils de production pendant les nettoyages humides. Convient également aux équipements de maintenance et de fabrication de semi-conducteurs, disques et écrans plats, ainsi que pour le dernier nettoyage des surfaces critiques avant la fabrication ou l'emballage.
Cdt: Packaged in a cleanroom environment in a sealed outer bag for contamination-free introduction into the cleanroom. Outer bag is brightly red coloured for easy identification.
Attention: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.