Imprimer
Spatules doubles, poudre
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
037.185 037.130 037.150 037.210
231-1411EA 7.6 EUR
231-1411 231-0544 231-0545 231-0546
Spatules doubles, poudre
Spatules
Acier inoxydable.
  • Avec manche rond, une extrémité plate et une extrémité ronde en forme de pelle
  • Forme droite
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique