Imprimer
pH-mètre et thermomètre, portable, 205
Fournisseur: TESTO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0563.2051 0563.2052
TEST0563.2051EA 336 EUR
TEST0563.2051 TEST0563.2052
pH-mètre et thermomètre, portable, 205
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ce pH-mètre et thermomètre solide de pénétration pour aliments, utilisable d'une seule main, est fourni avec compensation automatique de température. La pointe de sonde de pénétration, robuste, est interchangeable et n'est pas affectée par la saleté et la poussière grâce au diaphragme à trou. L'instrument est particulièrement bien adapté pour les mesures de pH dans les milieux semi-solides tels que la viande.
  • Pointe de pH intégrée dans un plastique incassable ; pointe peut être remplacée par l'utilisateur
  • Pointe de pénétration combinée avec sonde de température
  • Électrolyte gel sans entretien
  • Écran rétroéclairé à 2 lignes
  • Signal sonore de pression sur les touches
  • Reconnaissance automatique de la valeur complète
  • Étalonnage en 1, 2 ou 3 points possible
We can monitor both pH value and temperature simultaneously on the illuminated display. The automatic final value recognition (auto-hold) records the reading as soon as this is stable. An advisory tone informs when the reading is stable. The storage cap, which is filled with gel electrolyte and attached to the pH probe, is used to store the probe between measurements. The electrolyte gel promotes the durability of the pH probe.
The belt/wall bracket supplied enables the measuring instrument to be stored safely on the wall or on a belt.
Certifications: DIN EN 12830.
Informations de livraison: L'instrument Testo 205 est livré avec une sonde de pénétration, un capuchon de stockage, un support de ceinture et un support mural. Le kit de démarrage comprend l'instrument, ainsi qu'une sonde de pénétration, un capuchon de stockage, des flacons de gel et d'étalonnage de 250 ml, pH 4+7, un support de ceinture, un support mural et un boîtier en aluminium.