Imprimer
Sable, Crystalline 0,1-0,5 mm, washed, calcinated
Marques : GERBER FUNKE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
5460 5461 5462 5464
GERB5460EA 39.2 EUR
GERB5460 GERB5461 GERB5462 GERB5464
Sable, Crystalline 0,1-0,5 mm, washed, calcinated
Sable
Cristallin, calciné.
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point de fusion: 1700
Densité: 2.6
Numéro MDL: MFCD02100519
Numéro CAS: 7631-86-9