Tétracycline chlorhydrate 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 64-75-5
Molecular Formula: C22H24N2O8.HCl
Formula Weight: 480.91
Melting Point: 220-223°
Merck Reference: 14,9196
Optical Rotation: -247° (c=1, 0.1M HCl)
MDL No.: MFCD00078142
Can induce apoptosis in osteoclasts
Formule:
C₂₂H₂₅ClN₂O₈ Point de fusion: 220…223 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078142 Numéro CAS: 64-75-5 EINECS: 200-593-8 Indice Merck: 14,9196 |