Imprimer
Tétracycline chlorhydrate peut être utilisé comme étalon secondaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
233105000 233100025
ACRO233105000EA 109 EUR
ACRO233105000 ACRO233100025
Tétracycline chlorhydrate peut être utilisé comme étalon secondaire
Tétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Point de fusion: 223 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078142
Numéro CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Purity ≥80 % (as is, calculated)