Imprimer
TE Solution tampon (TRIS-EDTA Tampon) pH 8,0, Low EDTA for Molecular Biolog
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A8569.0500 A8569.1000
A8569.0500EA 30.8 EUR
A8569.0500 A8569.1000
TE Solution tampon (TRIS-EDTA Tampon) pH 8,0, Low EDTA for Molecular Biolog
Tampons Tampons de clonage
  • DNases/RNases/Proteases: not detectable
  • pH (20°C; adjusted with HCl): 8,0 ± 0,1
Composition: EDTA · Na2: 0,1 mM and Tris: 10 mM.