Isocyanure de 2-méthylpropyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 7188-38-7
Molecular Formula: C5H9N
Formula Weight: 83.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3755
Odour: Stench
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1903156
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000002
Formule:
C₅H₉N Point d'ébullition: 90…92 °C Densité: 0,735 Point éclair: –2 °C (28 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00000002 Numéro CAS: 7188-38-7 EINECS: 230-553-5 UN: 1992 ADR: 3,II |