Tampon, solution PBS (solution saline tamponnée au phosphate), ultrapure
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formulation de Dulbecco sans calcium ni magnésium.
- Aucun DNase, RNase ou protéase détectée
Tampon 137,7 mM de chlorure de sodium, 2,7 mM de chlorure de potassium, 9,55 mM de phosphate
pH à 25 °C 7,1 - 7,7