Imprimer
Ampicilline sel de sodium
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): D(-)-α-Aminobenzylpénicilline sel de Sodium
A6352.0025 A6352.0250
A6352.0025EA 142 EUR
A6352.0025 A6352.0250
Ampicilline sel de sodium
Ampicilline sel de sodium
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Poids moléculaire: 371.39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064313
Numéro CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1