Imprimer
Ampicilline sel de sodium 91.0-102.0%, BioChemica®
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
A0839.0010EA 42.2 EUR
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
Ampicilline sel de sodium 91.0-102.0%, BioChemica®
Ampicilline sel de sodium
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Point de fusion: 212…215 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064313
Numéro CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) 91.0 - 102.0 %
α20°C/D; 0.2 %, H2O +258° - +287°
pH (10 %; H2O; 20°C) 8.0 - 10.0
Heavy metals max. 0.002 %
Water (K.F.) max. 2 %