Imprimer
5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane
H27709.MD H27709.03
H27709.MDEA 90.8 EUR
H27709.MD H27709.03
5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin 95%
5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
Purity: 95% CAS No.: 58328-39-5 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Refractive Index: 1.5955
Formule: C₈H₇BrO₂
Poids moléculaire: 215.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095029
Numéro CAS: 58328-39-5