Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 500,000 ≥98%, qualité ultra pure
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Utilisé pour la détection de l'ADN ou de l'ARN dans les procédures d'hybridation des acides nucléiques. Il « exclut » efficacement la sonde de la solution, accélérant le taux de recuit.
Formule:
(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00081551 Numéro CAS: 9011-18-1 |
Résultats des tests de spécification
DNase | non détecté |
Métaux lourds |
|
RNase | non détecté |
Fer |
|
Perte à la dessication |
|
pH (1%, Eau) @25°C | 6.4 - 8 |
Protéases | aucun |
Pureté |
|